Learn More
Thermo Scientific™ Gélose dextrose tryptone (déshydratée)
Code produit 10689184
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10689184 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10689184 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0075B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Détectez et dénombrez les mésophiles et les thermophiles liés au surissement dans les produits alimentaires grâce à ce milieu.
Détectez et dénombrez les mésophiles et les thermophiles liés au surissement dans les produits alimentaires grâce à la gélose dextrose tryptone (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu, fruit de plusieurs années de recherches menées par Williams1, est particulièrement adapté à la culture et au dénombrement des bactéries thermophiles responsables du surissement des aliments en conserve.
Les aliments en conserve sont plus souvent exposés à un surissement en raison de la contamination par des spores aérobies mésophiles ou thermophiles.
La gélose dextrose tryptone est un milieu bactériologiquement contrôlé pour la détection et le dénombrement des organismes thermophiles et mésophiles dans les produits alimentaires. Son utilisation pour des cultures de routine est recommandée par Cameron2 et l’AOAC3 (Association of Official Analytical Chemist). La gélose dextrose tryptone est également recommandée par :
  1. Tanner4 pour l’examen des aliments en conserve, du sucre et de l’amidon pour les bactéries thermophiles du type Bacillusstearo thermophilus (c.-à-d. les bactéries liées au surissement).
  2. L’APHA5 (American Public Health Association) pour le dénombrement des bactéries aérobies mésophiles et thermophiles dans les agents édulcorants utilisés dans les aliments laitiers congelés.
  3. La NCA6 (National Canners Association) pour la détermination du nombre total de plaques et de spores de bactéries thermophiles liés au surissement dans les ingrédients tels que le sucre et l’amidon.
  4. L’APHA7 (American Public Health Association) pour le dénombrement des organismes mésophiles et des spores liés au surissement dans les sucres, les amidons et autres glucides complexes ; et pour le dénombrement des thermophiles liés au surissement dans les céréales et produits céréaliers, les fruits et légumes déshydratés, ainsi que les épices.
  5. Baumgartner et Hersom8 pour l’examen des aliments en conserve faiblement et moyennement acides (pH > 4,5) pour les thermophiles liés au surissement, les aérobies mésophiles et les anaérobies facultatives.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose dextrose tryptone
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 18,5 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement