Learn More
Thermo Scientific™ Disques de diagnostic Oxoid™
Code produit 11973832
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 disques
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11973832 50 disques 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11973832 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DD0002T
Pour l’identification et la différenciation des microorganismes
  • Différenciation des streptocoques du groupe A de Lancefield des autres streptocoques bêta-hémolytiques.
  • Taille : 50 disques
Informations sur la commande
Fournis en cartouches de 50 disques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Bacitracine
Quantité 50 disques