Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour test de sensibilité diagnostique (déshydratée)
Code produit 11923462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11923462 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11923462 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0261B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens sans effort (AST) sur des agents pathogènes exigeants avec ce milieu.
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens sans effort (AST) des agents pathogènes exigeants grâce à la gélose de test de sensibilité Thermo Scientific™ Oxoid™ Diagnostic (déshydratée). La gélose pour test de sensibilité Diagnostic a été développée comme un milieu à double usage qui satisfait aux exigences de diagnostic et de sensibilité.
La gélose pour test de sensibilité diagnostique est recommandée pour le diagnostic ainsi que pour les tests de sensibilité des organismes aux antibiotiques. Le rôle diagnostique est renforcé par la base nutritionnelle d’acides aminés avec du glucose pour encourager la croissance précoce. L’inclusion des tampons (phosphate disodique et acétate de sodium) permet d’éviter des variations excessives des valeurs de pH qui pourraient résulter de l’utilisation de glucose ou d’acides aminés. De tels variations de pH interfèrent avec les réactions hémolytiques1 et les valeurs CMI des antimicrobiens sensibles au pH2.
La gélose utilisée dans la formulation a été spécialement traitée pour permettre la diffusion sans entraves d’antimicrobiens à partir de disques3.
La gélose pour test de sensibilité diagnostique est maintenant principalement utilisée pour les tests de sensibilité et son rôle dans la microbiologie diagnostique, c’est-à-dire l’isolement primaire des organismes à partir d’échantillons cliniques, a diminué.
Des niveaux réactifs de thymidine et de thymine suffisamment réduits pour éviter l’antagonisme du triméthoprime et des sulfamides constituent une condition essentielle pour un milieu de sensibilité antimicrobien satisfaisant4. La gélose pour test de sensibilité diagnostique répond à cette exigence et en présence de sang de cheval lysé (ou de sang de cheval défibriné si les plaques sont stockées suffisamment longtemps pour permettre une certaine lyse des érythrocytes), le niveau de thymidine sera encore réduit. Ceci est dû à l’action de l’enzyme thymidine phosphorylase qui est libérée des érythrocytes de cheval lysés5. La thymidine est un facteur de croissance essentiel pour les organismes dépendants de la thymidine et ceux-ci ne se développeront pas en son absence ou il se développeront mal dans des milieux n’en contenant que peu6 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose de test de sensibilité diagnostique (DSTA)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 12,5 L
Pour un usage en laboratoire uniquement