Learn More
Thermo Scientific™ Lames gélosées Oxoid™ Dip-Slides™
Code produit 11423959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Lame immergée
Type de milieu:
Gélose OGYE
Gélose VRBG + germicide
Gélose VRGB
Gélose n° 3 MacConkey
Gélose n° 3 MacConkey + germicide
TTC (Colorant rouge)/Gélose ext. de malt
TTC (tache rouge)
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
UK
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Type de milieu Origine de la fabrication Conditionnement
11423959 Lame immergée TTC (tache rouge) Royaume-Uni 10 pièces
11443959 Lame immergée Gélose n° 3 MacConkey Royaume-Uni -
11453959 Lame immergée Gélose n° 3 MacConkey + germicide Royaume-Uni 10 pièces
11483959 Lame immergée Gélose OGYE UK 10 pièces
11463959 Lame immergée Gélose VRGB Royaume-Uni 10 pièces
11473959 Lame immergée Gélose VRBG + germicide Royaume-Uni 10 pièces
11433959 Lame immergée TTC (Colorant rouge)/Gélose ext. de malt Royaume-Uni 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11423959 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS0147A
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames immergées Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial.
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées jetables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. D’une utilisation simple pour l’opérateur et conçue pour les petites installations de laboratoire, la lame gélosée est revêtue sur les deux faces d’un milieu de culture solide avec la possibilité d’appliquer différents milieux sur chaque côté, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies pour ce procédé.
Initialement conçues pour déterminer la numération des germes dans les échantillons d’urine, les lames immergées ont été modifiées au fil des années pour en utiliser les deux faces, avec, sur un côté, un milieu pour les espèces à Gram positif et, sur l’autre côté, un milieu destiné aux espèces à Gram négatif. Grâce à ces lames immergées, le processus de comptage des colonies se traduit par un gain de temps et des économies en permettant d’exposer les échantillons à deux milieux différents simultanément.
  • La lame est fabriquée dans une matière plastique facilement jetable avec des bords en relief afin de garantir une épaisseur uniforme du milieu de culture
  • La grille moulée facilite le comptage des colonies
  • La lame a une forme garantissant l’évacuation du liquide de la lame
  • Le bouchon constitue une poignée pratique par laquelle la lame peut être tenue sans risque d’entrer en contact avec le milieu de culture
  • Des tableaux d’aide à l’interprétation pour les bactéries, moisissures et levures sont inclus, ce qui simplifie le rendu du test de croissance pour l’opérateur et lorsque les installations de laboratoire sont limitées
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, qui associe de puissants tests manuels, semi-automatiques et entièrement automatisés à une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour vous fournir rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15°C à 25°C
Format Lame immergée
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de milieu TTC (tache rouge)
Type de produit Prélèvement d’échantillons
Quantité 10/boîte