Learn More
Thermo Scientific™ Lames gélosées Oxoid™ Dip-Slides™
Code produit 11453959
Change view
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
10/paquet
10 / boîte
Format:
Lame immergée
Type de milieu:
Gélose OGYE
Gélose VRBG + germicide
Gélose VRGB
Gélose n° 3 MacConkey
Gélose n° 3 MacConkey + germicide
TTC (Colorant rouge)/Gélose ext. de malt
TTC (tache rouge)
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
UK
Conditionnement:
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication unitSize
11453959 10 / boîte Lame immergée Gélose n° 3 MacConkey + germicide Royaume-Uni 10 pièces
11443959 10/boîte Lame immergée Gélose n° 3 MacConkey Royaume-Uni -
11483959 10/paquet Lame immergée Gélose OGYE UK 10 pièces
11463959 10/paquet Lame immergée Gélose VRGB Royaume-Uni 10 pièces
11473959 10 / boîte Lame immergée Gélose VRBG + germicide Royaume-Uni 10 pièces
11423959 10/boîte Lame immergée TTC (tache rouge) Royaume-Uni 10 pièces
11433959 10/boîte Lame immergée TTC (Colorant rouge)/Gélose ext. de malt Royaume-Uni 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11453959 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS0167A
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames immergées Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial.
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées jetables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. D’une utilisation simple pour l’opérateur et conçue pour les petites installations de laboratoire, la lame gélosée est revêtue sur les deux faces d’un milieu de culture solide avec la possibilité d’appliquer différents milieux sur chaque côté, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies pour ce procédé.
Conçues à l’origine pour déterminer le nombre de bactéries sur les échantillons d’urine, les lames immergées ont été modifiées au fil des ans en rendant le dispositif double face, avec d’un côté un milieu pour les espèces à Gram positif et de l’autre un milieu pour les espèces à Gram négatif. Avec les lames intégrées Thermo Scientific, le processus de comptage de colonies est rapide et rentable, permettant d’exposer les spécimens à deux milieux différents simultanément.
  • En plastique facilement jetable, avec des bords surélevés pour assurer une épaisseur uniforme du milieu de culture
  • La grille moulée facilite le comptage des colonies
  • Façonné pour assurer l’écoulement du fluide de la lame
  • Le bouchon constitue une poignée pratique par laquelle la lame peut être tenue sans risque d’entrer en contact avec le milieu de culture
  • Les cartes sur les bactéries, les champignons et les levures, incluses, rendent l’examen de la croissance simple tant pour l’opérateur que pour les installations de laboratoire limitées
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, qui associe de puissants tests manuels, semi-automatiques et entièrement automatisés à une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour vous fournir rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15°C à 25°C
Format Lame immergée
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de milieu Gélose n° 3 MacConkey + germicide
Type de produit Prélèvement d’échantillons
Quantité 10 / boîte