Learn More
Thermo Scientific™ Lames gélosées Oxoid™ Dip-Slides™
Description
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées jetables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. D’une utilisation simple pour l’opérateur et conçue pour les petites installations de laboratoire, la lame gélosée est revêtue sur les deux faces d’un milieu de culture solide avec la possibilité d’appliquer différents milieux sur chaque côté, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies pour ce procédé.
Conçues à l’origine pour déterminer le nombre de bactéries sur les échantillons d’urine, les lames immergées ont été modifiées au fil des ans en rendant le dispositif double face, avec d’un côté un milieu pour les espèces à Gram positif et de l’autre un milieu pour les espèces à Gram négatif. Avec les lames intégrées Thermo Scientific, le processus de comptage de colonies est rapide et rentable, permettant d’exposer les spécimens à deux milieux différents simultanément.
- En plastique facilement jetable, avec des bords surélevés pour assurer une épaisseur uniforme du milieu de culture
- La grille moulée facilite le comptage des colonies
- Façonné pour assurer l’écoulement du fluide de la lame
- Le bouchon constitue une poignée pratique par laquelle la lame peut être tenue sans risque d’entrer en contact avec le milieu de culture
- Les cartes sur les bactéries, les champignons et les levures, incluses, rendent l’examen de la croissance simple tant pour l’opérateur que pour les installations de laboratoire limitées
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, qui associe de puissants tests manuels, semi-automatiques et entièrement automatisés à une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour vous fournir rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15°C à 25°C |
| Format | Lame immergée |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de milieu | Gélose OGYE |
| Type de produit | Prélèvement d’échantillons |
| Quantité | 10/paquet |