Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne Oxoid™ Doripénem
Code produit 11942942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 μg
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
11942942 10 μg 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11942942 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT1880B
 Article restreint
En stock
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles et d’une gamme complète de disques pour tests de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de grande qualité.
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes utilisant les disques Thermo Scientific™ Oxoid™ Doripénem.
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Doripénem
Certifications/Conformité Conformes aux directives CLSI et EUCAST
Concentration 10 μg
Description Disques de sensibilité antimicrobienne Oxoid Doripénem
Code de l’antibiotique DOR
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques/cartouche
Quantité 50 disques / cartouche