Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination au latex DrySpot™ E. coli O157
Code produit 13275559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 tests/kit
Conditionnement:
120 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275559 120 tests/kit 120 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275559 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DR0120M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    182.29€ / 120 tests
    Économisez 158.71€
    46% de réduction
 Article restreint
En stock
Confirmez rapidement l’identification d’E. coli sérogroupe O157 à partir de colonies en culture sur des milieux gélosés à l’aide de l’agglutination au latex.
Confirmez rapidement l’identité du sérogroupe E. coli 0157 directement isolé sur milieux solides par test d’agglutination au latex en utilisant le test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ DrySpot™ E. coli O157. Les particules de latex bleu sont sensibilisées avec des anticorps réactifs (positifs) et non réactifs (négatifs) et déshydratées sur des cartes de réaction.
Utilisez ce test au latex déshydraté conçu pour confirmer la présence de souches d’Escherichia coli possédant l’antigène du sérogroupe O157 en procédant par une agglutination sur lames.
Le test est optimisé s’il est utilisé avec la gélose Sorbitol MacConkey CM0813. Les souches d’E. coli O157:H7 ne fermentent pas le sorbitol. Par conséquent, elles produisent des colonies incolores sur ce milieu. La majorité des souches d’E. coli fermentent le sorbitol et produisent des colonies roses caractéristiques. La gélose Sorbitol MacConkey doit être utilisée en tant que test de dépistage primaire l. Les colonies ne fermentant pas le sorbitol peuvent être testées avec des réactifs au latex pour déterminer si la souche appartient au sérogroupe O157 et, par conséquent, à une souche susceptible de produire de la vérotoxine.
  • Les réactifs prédistribués éliminent les étapes supplémentaires et permettent d’obtenir des résultats encore plus vite
  • Le stockage simplifié à température ambiante permet un stockage allant jusqu’à deux ans
  • Les particules de latex bleu sont sensibilisées avec des anticorps réactifs (positifs) et non réactifs (négatifs) et déshydratées sur des cartes de réaction
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour vous offrir une solution complète et rapde avec la qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 25°C
Description Kit de test DrySpot E. coli O157
Substances à analyser détectables E. coli
Type Test d’agglutination au latex
Comprend 40 cartes de réaction (3 tests/carte), contrôle positif, contrôle négatif, palettes de mélange, clips pour sachets
Quantité 120 tests/kit