Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination au latex DrySpot™ Legionella pneumophila sérogroupe 1
Description
Confirmez rapidement l’identité de Legionella pneumophila sérogroupe 1 dans les cultures à l’aide du test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Dryspot™ Legionella pneumophila sérogroupe 1.
Utilisez ce test d’agglutination au latex sec pour l’identification de Legionella pneumophila sérogroupe 1 isolée soit sur des patients porteurs présumés de légionellose, soit à partir de sources environnementales.
Les particules de latex bleu sensibilisées avec un anticorps de lapin spécifique sont séchées sur la carte de test. Celles-ci réagissent avec l’antigène Legionella pneumophila sérogroupe 1 pour former une agglutination dans la zone de réaction testée.
Les particules de latex bleu sensibilisées avec des globulines de lapin non réactives sont séchées sur la carte de test pour créer la zone de réaction de contrôle.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Les particules de latex bleu sensibilisées avec un anticorps de lapin spécifique sont séchées sur la carte de test. Celles-ci réagissent avec l’antigène Legionella pneumophila sérogroupe 1 pour former une agglutination dans la zone de réaction testée.
Les particules de latex bleu sensibilisées avec des globulines de lapin non réactives sont séchées sur la carte de test pour créer la zone de réaction de contrôle.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 2°C à 25°C |
| Description | Test au latex DrySpot Legionella pneumophila sérogroupe 1 |
| Substances à analyser détectables | Legionella Pneumophila |
| Type d’échantillon | Selle humaine |
| Type | Kit de test au latex Legionella |
| Comprend | 20 cartes de réaction (3 cartes de test), contrôle positif, contrôle négatif, solution saline tamponnée au phosphate, pastettes de mélange, clips pour poches |
| Quantité | 60 tests/kit |