Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la fosfomycine Oxoid™, 200 μg
Code produit 11902962
Change view
Click to view available options
Concentration:
200μ g
Conditionnement:
250 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration unitSize
11902962 200μ g 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11902962 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT0758B
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles et d’une gamme complète de disques pour tests de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de grande qualité.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité aux antimicrobiens à la fosfomycine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
Le disque contient 200 μg de l’ingrédient actif, la fosfomycine, et un ajout de 50 μg de glucose-6-phosphate, comme l’exige la méthodologie EUCAST. Les disques doivent être utilisés uniquement pour E. coli et pour d’autres entérobactéries et Staphylococcus spp. Une méthode de CMI doit être utilisée.
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.
La diffusion en disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un sachet desséchant afin de maintenir un niveau d’humidité de <2 %, ce qui garantit une stabilité à long terme.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Fosfomycine
Concentration 200μ g
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la fosfomycine Oxoid
Code de l’antibiotique FOT
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques/cartouche
Quantité 50 disques / cartouche