Learn More
Thermo Scientific™ Gélatine bactériologique Oxoid™
Code produit 10240343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Déshydraté ; gélatine bactériologique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
10240343 Déshydraté ; gélatine bactériologique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10240343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0008B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La gélatine bactériologique Oxoid est une gélatine de qualité bactériologique spéciale facilement soluble dans l’eau qui permet d’obtenir une solution transparente exempte de sulfites et de conservateurs.
  • Gel ferme obtenu à partir de 15 % de solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Déshydraté ; gélatine bactériologique
Forme Poudre
Type de produit Gélatine bactériologique
Quantité 500 g