Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne à la gentamicine Oxoid™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des disques de gentamicine Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
La facilité d’utilisation est assurée par des cartouches à ressort incassables, un étiquetage facile à lire et des indicateurs de fin de cartouche.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Gentamicine |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes EUCAST |
| Concentration | 30 μg |
| Description | Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la gentamicine Oxoid |
| Code de l’antibiotique | CN |
| Type de produit | Disques de sensibilité aux antimicrobiens |
| Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
| Nb par paquet | 5 cartouches /bte. |
| Type d’emballage | 50 disques / cartouche |
| Quantité | 50 disques / cartouche |