Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne à la gentamicine Oxoid™
Code produit 10538623 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 µg
120°µg
30 μg
Conditionnement:
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
10538623 10 µg 250 pièces
11993812 120°µg 250 pièces
10299772 30 μg 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10538623 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT0024B
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des disques de gentamicine Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
  • Étiquetage facile à lire
  • Cartouches incassables, à ressort
  • Indicateur de fin de cartouche
  • Performances reproductibles
Alertes de commande :
50 disques/cartouche ; 5 cartouches/boîte. Vendu par 5 cartouches/boîte uniquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Gentamicine
Certifications/Conformité Conforme aux normes CLSI, DIN, BSAC, EUCAST
Concentration 10 µg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la gentamicine Oxoid
Code de l’antibiotique CN
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche