Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité antimicrobienne à la gentamicine Oxoid™
Code produit 11993812 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
10 µg
120°µg
30 μg
Conditionnement:
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
11993812 120°µg 250 pièces
10538623 10 µg 250 pièces
10299772 30 μg 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11993812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT0794B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.60€
    52.05€ / 250 pièces
    Économisez 4.55€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des disques de gentamicine Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
  • Étiquetage facile à lire
  • Cartouches incassables, à ressort
  • Indicateur de fin de cartouche
  • Performances reproductibles
Alertes de commande :
50 disques/cartouche ; 5 cartouches/boîte. Vendu par 5 cartouches/boîte uniquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Agents antimicrobiens Gentamicine
Certifications/Conformité Conforme aux normes CLSI
Concentration 120°µg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la gentamicine Oxoid
Code de l’antibiotique CN
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.