Learn More
Thermo Scientific™ Supplément demi-Fraser Oxoid™
Code produit 13235399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Pour 2,25 L de base
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13235399 Pour 2,25 L de base -
11484209 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13235399 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0166G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    205.99€ / 10 pièces
    Économisez 259.01€
    55% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le supplément Oxoid Half Fraser est utilisé pour l’enrichissement des espèces de Listeria.
Le supplément Oxoid Half Fraser est utilisé pour l’enrichissement des espèces de la Listeria.
  • Ajouter à la base de bouillon Fraser, réf. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément demi-Fraser
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément
Quantité Pour 2,25 L de base
Espèces Listeria