Learn More
Thermo Scientific™ Lame de contrôle positif de chlamydia Oxoid™ IMAGEN™
Code produit 12603788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lame/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12603788 1 lame/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12603788 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S6109302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    108.18€ / 1 pièces
    Économisez 108.82€
    50% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
La lame de contrôle positif de chlamydia Oxoid IMAGEN contient des cellules épithéliales humaines fixées à l’acétone et infectées de chlamydia.
La lame de contrôle positif de chlamydia Oxoid IMAGEN est une lame de microscope en verre à revêtement PTFE, dont la zone de puits couvre 6 mm de diamètre, et contenant des cellules épithéliales humaines fixées à l’acétone avec chlamydia.
Avec étuis étanches dans un sachet rempli d’azote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lame de contrôle positif de chlamydia IMAGEN™
Substances à analyser détectables chlamydia
Type Lame de contrôle de la chlamydia
Quantité 1 lame/boîte