Learn More
Thermo Scientific™ Lame de contrôle positive et négative pour Oxoid™ IMAGEN™ Respiratory Screen
Code produit 13205329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lame/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13205329 1 lame/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13205329 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S6121302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.31€
    175.61€ / 1 pièces
    Économisez 39.70€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Lame déposée sur 1 rangée de puits contenant des préparations séparées issues de cultures cellulaires infectées par le VRS, le virus de l’influenza A et B, le virus de la parainfluenza 1, 2 et 3 ou l’adénovirus.
Les lames IMAGEN™ Control sont utilisées en tant que témoins dans les tests suivants : Adenovirus IMAGEN (K610011-2), virus respiratoire syncytial IMAGEN (K610211-2), groupe parainfluenza IMAGEN (K610311-2), type 1, 2 et 3 de parainfluenza IMAGEN (K610411-2) et virus de la grippe A et B (K610511-2), sélection respiratoire IMAGEN (K612011-2), hMPV IMAGEN (K612511-2), virus simplex de l’herpès (HSV) IMAGEN (K610611-2), kit chlamydia IMAGEN (K610111-2)
La deuxième rangée de puits contient des préparations provenant de cultures cellulaires non infectées à des fins de contrôle négatif. Avec étuis étanches dans un sachet rempli d’azote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lame de contrôle positif et de contrôle négatif IMAGEN™ Respiratory Screen
Type Control
Quantité 1 lame/boîte