Learn More
Thermo Scientific™ Lame de contrôle positif du virus respiratoire syncytial (VRS) Oxoid™ IMAGEN™
Code produit 12693778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lame/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12693778 1 lame/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12693778 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S6108302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    164.27€ / 1 pièces
    Économisez 26.73€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
La lame à régulation positive du virus respiratoire syncytial Oxoid IMAGEN est une lame contenant des cellules épithéliales humaines fixées à l’acétone et infectées par le VRS.
Les lames IMAGEN™ Control sont utilisées en tant que témoins dans les tests suivants : Adenovirus IMAGEN (K610011-2), virus respiratoire syncytial IMAGEN (K610211-2), groupe parainfluenza IMAGEN (K610311-2), type 1, 2 et 3 de parainfluenza IMAGEN (K610411-2) et virus de la grippe A et B (K610511-2), sélection respiratoire IMAGEN (K612011-2), hMPV IMAGEN (K612511-2), virus simplex de l’herpès (HSV) IMAGEN (K610611-2), kit chlamydia IMAGEN (K610111-2)
Avec étuis étanches dans un sachet rempli d’azote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lame de contrôle positif du virus syncytial respiratoire (VRS) IMAGEN™
Type Control
Quantité 1 lame/boîte