Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au sulfate de fer (déshydratée)
Code produit 10536893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10536893 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10536893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0079B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Détectez les organismes anaérobies thermophiles provoquant une altération des sulfures dans les aliments grâce à ce milieu.
Détectez les organismes anaérobies thermophiles provoquant une altération des sulfures dans les aliments grâce à l'gélose au sulfate de fer Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Le milieu est une modification de l'agar de sulphite de Cameron développée par l'Association Nationale des Canonniers d'Amérique1. L'agar de sulfite de fer a une concentration réduite de sulfite de sodium pour permettre une meilleure détection de certaines souches de Clostridium sporogenes
Le tryptone dans le milieu fournit de l'azote et d'autres nutriments nécessaires pour soutenir la croissance bactérienne. La présence de bactéries réductrices de sulfites est indiquée par la formation de colonies noires. Ces colonies se forment lorsque les bactéries réduisent le sulfite en sulfure, ce qui réagit avec le citrate de fer (III) pour obtenir un précipité noir.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose au sulfate de fer
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Rendement Pour 21,7 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement