Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose à l'azide d'aesculine de kanamycine (déshydratée)
Code produit. 10107662
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10107662
Marque: Thermo Scientific™ CM0591B
Détectez et isolez les entérocoques dans les denrées alimentaires grâce à ce milieu sélectif.
Détectez et isolez les entérocoques dans les denrées alimentaires grâce à la base d'azures d'aesculine de kanamycine Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée) lorsqu'elle est utilisée avec le supplément de kanamycine (SR0092). Le milieu contient les composants inhibiteurs sélectifs du sulfate de kanamycine et de l'azoture de sodium. Il contient également un système d'indicateurs permettant de détecter la croissance des streptocoques hydrolysés à l'aesculine Ces organismes produisent des zones noires autour des colonies à partir de la formation de composés phénoliques en fer noir dérivés de produits d'hydrolyse de l'aesculine et de fer ferreux.
Les entérocoques font partie de la flore intestinale normale des humains et des animaux. Ils sont reconnus depuis longtemps comme des agents pathogènes humains importants, et le deviennent de plus en plus. L'gélose à l'esculine d'azide de kanamycine est formulée selon les directives Mossel et al 1, 2 pour détecter les entérocoques dans les denrées alimentaires. Mossel et al3 l'ont utilisé pour la technique de la lame de trempage pour la surveillance bactériologique des aliments.
  • Sélectif : En raison de la présence de sulfate de kanamycine et de milieu azoture de sodium, la sélectivité est assurée contre les organismes non ciblés.
  • Facile à lire : les streptocoques hydrolysés à l'aesculine forment des zones noires autour des colonies.
  • Peut être utilisé avec succès pour isoler les entérocoques résistants aux glycopeptides des aliments4,5
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose à l'azide d'aesculine de kanamycine
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 500 g
Rendement Pour 11,7L de milieu