Learn More
Thermo Scientific™ Supplément au sulfate de kanamycine Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément au sulfate de kanamycine Oxoid (10 mg/flacon) est ajouté à la base de gélose à l’azide d’esculine de kanamycine, réf. CM0591B.
Ajouter à la base de gélose à la kanamycine, à l’esculine et à l’azide, référence CM0591B
Spécification
Spécification
| Description | Supplément au sulfate de kanamycine |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |