Learn More
Thermo Scientific™ Supplément BCYE Oxoid™ Legionella
Code produit 17190661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rendement:
Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rendement Conditionnement
17190661 Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu 10 pièces
17180661 Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17190661 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0251C
 Article restreint
En stock
Le supplément BCYE Oxoid Legionella est utilisé pour l’isolement des sous-espèces de Legionella.
Le supplément BCYE Oxoid Legionella est utilisé pour l’isolement des sous-espèces de Legionella.
Ajouter à la base de gélose pour légionelles, référence CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Supplément BCYE pour Legionella
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Espèces La légionelle