Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour GVPC Legionella Oxoid™
Code produit 17100671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17100671 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17100671 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0252E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    168.12€ / 10 pièces
    Économisez 40.88€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Le supplément sélectif Oxoid Legionella GVPC est utilisé pour l’isolement de la Legionella spp. dans les échantillons environnementaux.
Le supplément sélectif Oxoid Legionella GVPC est utilisé pour l’isolement de la Legionella spp. dans les échantillons environnementaux.
  • Ajouter à la base de gélose pour légionelles, référence CM1203B
  • Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour GVPC Legionella
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Espèces La légionelle
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Legionella Selective Supplement (GVPC)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Polymyxin B sulfate