Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour MWY Legionella Oxoid™
Code produit 17150671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rendement:
Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Rendement Conditionnement
17150671 Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu 10 pièces
17140671 Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17150671 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0255E
 Article restreint
En stock
Le supplément sélectif Oxoid Legionella MWY est utilisé pour l’isolement de la Legionella pneumophila à partir d’échantillons d’eau potable.
Le supplément sélectif Oxoid Legionella MWY est utilisé pour l’isolement de la Legionella pneumophila à partir d’échantillons d’eau potable.
Ajouter à la base de gélose CYE pour légionelles, référence CM0655B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour MWY Legionella
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu
Espèces La légionelle