Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon de MacConkey (déshydraté)
Code produit 10147812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10147812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10147812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0005B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    114.83€ / 500g
    Économisez 6.17€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez les bactéries coliformes provenant d’échantillons d’eau et de lait grâce à ce milieu différentiel.
Identifiez les bactéries coliformes provenant d’échantillons d’eau et de lait grâce au bouillon de MacConkey différentiel (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. Le bouillon de MacConkey est le milieu standard pour l’isolement primaire des bactéries coliformes. Il est recommandé à cette fin par le comité de l’eau du Service de laboratoire de santé publique1 et l’Organisation mondiale de la santé2. Le bouillon de MacConkey est également conforme à la formulation spécifiée par le Ministère de la santé britannique3 pour la classification du lait.
Utilisez le bouillon de MacConkey en particulier pour la culture d’agents pathogènes. Le bouillon de MacConkey est le milieu standard pour l’isolement primaire des bactéries coliformes, qui peuvent être présentes dans divers échantillons.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouillon MacConkey
Forme Poudre
Type de produit Bouillon
Quantité 500 g
Rendement Pour 12,5 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement