Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Malt Extract
Code produit 10188572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10188572 500 g 500g
13108346 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10188572 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0039B
 Article restreint
En stock
Oxoid Malt Extract is recommended for use in media for yeast and mold growth.
Un extrait de grain germé avec de l’azote conservé et des constituants glucidiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Déshydratée ; extrait de malt
Forme Poudre
Type de produit Extrait de malt
Quantité 500 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Malt Extract
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304-EN CAS D'INHALATION:.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Barley, malt