Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour Clostridium perfringens sur membrane Oxoid™
Code produit 13295399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13295399 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13295399 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0188E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Un milieu chromogène pour l’identification rapide et présumée de Clostridium perfringens à partir d’échantillons d’eau.
Le supplément sélectif de Clostridium perfringens à membrane Oxoid (m-CP) est un milieu chromogène pour l’identification rapide et présomptive de Clostridium perfringens à partir d’échantillons d’eau.
  • Ajouter à la base gélosée de membrane Clostridium Perfringens (m-CP), réf. CM0992B
  • Chaque flacon de SR0188E contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour Clostridium Perfringens sur membrane
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Espèces Perfringens