Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif de méropéneme Oxoid™
Description
Le supplément sélectif de méropéneme Oxoid (1 mg/flacon) est utilisé pour l’isolement d’entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et d’entérocoques hautement résistants à l’aminoglycoside (HLARE) dans des échantillons cliniques.
- Ajouter à la base de gélose VRE, référence CM0984B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément sélectif pour le méropénem |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément sélectif |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |