Learn More
Thermo Scientific™ Disque de métronidazole Oxoid™
Description
Le disque de métronidazole Thermo Scientific™ Oxoid est utilisé pour l’identification présomptive de Gardnerella vaginalis.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Description | Disque de métronidazole |
| Substances à analyser détectables | identification présomptive de Gardnerella vaginalis |
| Format | Disk, Cartouche |
| Type | Disque de métronidazole |
| Type d’emballage | 1 carton/boîte |
| Quantité | 50 disques |