Learn More
Thermo Scientific™ Kit GNB Microbact™
Code produit 13225689
Change view
Click to view available options
Description:
Kit GNB Microbact 12A
Kit Microbact GNB 12B
Kit Microbact GNB 24E
Quantité:
40 tests/kit
60 tests/kit
Conditionnement:
40 tests
60 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité unitSize
13225689 Kit Microbact GNB 24E 40 tests/kit 40 tests
13266049 Kit GNB Microbact 12A 60 tests/kit 60 tests
13286049 Kit Microbact GNB 12B 60 tests/kit 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13225689 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MB1131A
Simplifiez l’identification des entérobactéries et des divers bacilles à gram-négatif courants avec ce système d’identification biochimique.
Simplifiez l’identification de bactéries à Gram-négatif anaérobies et facultativement anaérobies (entérobactéries et bactéries à Gram-négatif diverses) avec le kit GNB Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™, un système d’identification biochimique complet et autonome. Ce kit utilise 24 tests biochimiques différents en format microplaques pour produire des réactions de couleurs distinctes faciles à lire, généralement après une incubation d’une nuit.
Les bactéries à Gram-négatif représentent des préoccupations importantes aussi bien dans les infections cliniques que pour les contaminations alimentaires. Dans le contexte clinique, il est crucial d’identifier l’agent responsable pour déterminer la cause de l’infection et établir un protocole de traitement approprié. Dans l’industrie agroalimentaire, l’identification biochimique favorise la traçabilité de la source de contamination. Grâce à ce kit GNB, les entérobactériacées et divers bacilles à Gram-négatif courants sont identifiés avec rapidité et précision, ce qui permet de prendre et de suivre rapidement les mesures appropriées.
  • Rapide : La plupart des résultats sont disponibles après une nuit d’incubation
  • Simple et économique : Format de microplaque simple
  • Facile à lire et à interpréter : les résultats sont clairement visibles comme des réactions de couleurs distinctes qui peuvent être interprétées à l’aide du kit d’identification Microbact (MB1244A)
  • Complet : Identifie > 100 bactéries à Gram-négatif, des entérobactériacées plus rares et bactéries à Gram-négatif et à oxydase-positive
  • Souple : Utilisation de barrettes simples ou de systèmes combinés pour les identifications plus complexes. Idéal pour utilisation dans les laboratoires cliniques ou de microbiologie alimentaire
  • Fiable : Une gamme complète de tests biochimiques basés sur les méthodologies de référence1 à 4
Éléments supplémentaires requis : Huile minérale (MB1093A), barrettes d’oxydase (MB0266A), logiciel Microbact (MB1244A), réactif Indole (MB0209A), réactif VPI (MB0181A), réactif VPII (MB0184A), réactif TDA (MB0180A), réactif NIT A (MB0186A), réactif NIT B (MB0187A). Les six réactifs ci-dessus sont également disponibles sous forme d’un ensemble de réactifs D (MB1082A).
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité vous avez besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit Microbact GNB 24E
Substances à analyser détectables Bacilles Gram négatif aérobies et anaérobies facultatifs
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 40 tests/kit