Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs GNB (Gram-negative bacteria) et accessoires Oxoid™ Microbact™
Code produit 10036932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Bande d‘oxydase Microbact
Huile minérale Microbact
Kit de réactif Microbact D
Plateau de maintien Microbact 12A/12B.
Plateau de maintien Microbact 24E/12E
Réactif Microbact Indole-Kovacs
Réactif Microbact Spot Indole DMACA
Réactif Microbact TDA
Réactif Microbact VP I
Réactif Microbact VP II
Réactifs Microbact Nitrate A
Réactifs Microbact Nitrate B
Quantité:
100/paquet
10 ml/flacon
1 flacon
1 plateau
50/boîte
6 flacons de 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
10mL
50 tests
50mL
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité Conditionnement
10036932 Réactif Microbact VP I 10 ml/flacon 10mL
10726983 Réactif Microbact VP II 10 ml/flacon 10mL
10331743 Bande d‘oxydase Microbact 50/boîte 50 tests
12769030 Plateau de maintien Microbact 12A/12B. 1 plateau -
10371783 Réactif Microbact TDA 10 ml/flacon 10mL
12749020 Kit de réactif Microbact D 6 flacons de 10 ml 1 pièce
10261063 Réactifs Microbact Nitrate B 10 ml/flacon 10mL
13296189 Plateau de maintien Microbact 24E/12E 1 plateau 1 pièce
13206189 Réactif Microbact Spot Indole DMACA 10 ml/flacon 10mL
13245769 Huile minérale Microbact 1 flacon 50mL
10600975 Réactif Microbact Indole-Kovacs 10 ml/flacon 10mL
10158442 Réactifs Microbact Nitrate A 10 ml/flacon 10 pièces
17108234 Bande d‘oxydase Microbact 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10036932 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MB0181A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.60€
    35.41€ / 10mL
    Économisez 13.19€
    27% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Simplifiez la détection des bactéries gram-négatif grâce aux réactifs et accessoires pour GNB (Gram-negative bacteria) Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ pratiques.
Les bactéries à gram-négatif représentent des préoccupations importantes aussi bien dans les infections cliniques que pour les contaminations alimentaires. Dans le contexte clinique, il est crucial d’identifier l’agent responsable pour déterminer la cause de l’infection et établir un protocole de traitement approprié. Dans l’industrie agroalimentaire, l’identification biochimique favorise la traçabilité de la source de contamination. Grâce à ces réactifs et accessoires GNB, les enterobacteriaceae et divers bacilles à Gram-négatif courants sont identifiés avec rapidité et précision, ce qui permet de prendre et de suivre rapidement les mesures appropriées.
  • Rapides : plus de résultats disponibles après une nuit d’incubation
  • Simples : bandelette de test simple ou microplaque
  • Faciles à lire et à interpréter : les résultats sont clairement visibles comme des réactions de couleurs distinctes qui peuvent être interprétées à l’aide du kit d’identification Microbact (MB1244A)
  • Complets : Identifie > 100 bactéries à Gram-négatif, des enterobacteriaceae plus rares et bactéries à Gram-négatif et à oxydase-positive
  • Flexibles : utilisez des barrettes simples ou des systèmes combinés pour les identifications plus complexes. Idéaux pour une utilisation dans les laboratoires cliniques ou de microbiologie alimentaire
  • Fiables : une gamme complète de tests biochimiques basés sur les méthodologies de référence publiées1-4
Éléments supplémentaires requis : Huile minérale (MB1093A), bandes d’oxydase (MB0266A), logiciel Microbact (MB1244A), réactif indole (MB0209A), réactif VPI (MB0181A), réactif VPII (MB0184A), réactif TDA (MB0180A), réactif NIT A (MB0186A), réactif NIT B (MB0187A). Les 6 réactifs ci-dessus sont également disponibles sous forme d’un ensemble de réactifs D (MB1082A).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits requis et les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Réactif Microbact VP I
Format Flacon
Type d’emballage 1 boîte
Quantité 10 ml/flacon