Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MLCB (déshydratée)
Code produit. 10117662
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10117662
Marque: Thermo Scientific™ CM0783B
Isolez sélectivement les salmonelles autres que Salmonella Typhi et Salmonella Paratyphi A des matières fécales et des échantillons alimentaires avec ce milieu.
Isolez sélectivement les salmonelles autres que Salmonella Typhi et Salmonella Paratyphi A à partir d’échantillons alimentaires grâce à la gélose MLCB Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). La gélose MLCB est basée sur la formule d’Inoue et al.1 pour l’isolement sélectif des salmonelles dans les matières fécales et les aliments. La détection visuelle de très petites quantités de souches productrices de sulfure d’hydrogène est facile en raison de l’aspect colonial distinctif.
L’infection par des Salmonella (salmonellose) est une maladie bactérienne courante qui affecte le tractus intestinal. Les bactéries Salmonella vivent généralement dans les intestins des animaux et des humains et sont excrétées par le biais de leurs selles. Les humains sont le plus couramment infectés par l’eau ou les aliments contaminées.
Utilisez la gélose MLCB pour l’isolement sélectif d’autres que Salmonella typhi et Salmonella paratyphi A dans les matières fécales et les échantillons alimentaires. Le milieu peut être inoculé directement avec l’échantillon ou à partir d’une culture d’enrichissement.
Les salmonelles se développent en grandes colonies pourpres-noires en raison de la production de sulfure d’hydrogène. Le mannitol est utilisé par l’organisme et la chute de pH qui en résulte déclenche la décarboxylation de la lysine, ce qui permet de contrôler davantage le mouvement vers le bas du pH et favorise le noircissement.
La gélose MLCB ne dépend pas de la fermentation du lactose et est donc recommandée lors de l’étude des salmonelles fermentant le lactose ( Salmonella arizona ).
Les souches atypiques de Salmonella qui produisent peu ou pas de sulfure d’hydrogène se développent en colonies gris mauve et peuvent développer un œil noir central de taureau’.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : Normes NMKL.
Description Gélose MLCB
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 10,2 L