Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MRVP (déshydratée)
Description
Différencier le groupe coli-aerogenes par des tests de rouge de méthyle et de Voges-Proskauer avec la gélose MRVP Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). Ce milieu glucose-phosphate est recommandé pour les tests de rouge de méthyle et de Voges-Proskauer, pour la différenciation du groupe coli-aerogenes1. Ces deux tests sont basés sur la détection de produits de dégradation spécifiques du métabolisme des glucides.
Utilisez la gélose MRVP pour la différenciation du groupe coli-aerogenes par le test du rouge de méthyle et de Voges-Proskauer.
Smith2 a observé la faible production des cultures d’Enterobacter aerogenes par rapport aux cultures d’Escherichia coli. Clark & Lubs3 ont utilisé le rouge de méthyle comme indicateur de concentration de l’ion d’hydrogène afin de différencier les cultures d’eau peptonée de phosphate de glucose des membres du groupe coli-typhoïde. Ce test, maintenant connu sous le nom de test de rouge de méthyle, distingue les organismes capables de former de grandes quantités d’acide à partir du glucose, de sorte que le pH soit inférieur à 4,4 et les organismes qui ne peuvent pas produire un faible pH.
La différence de valeur du pH est observée en ajoutant du rouge de méthyle à la culture (
Voges & Proskauer4 ont décrit une coloration fluorescente rouge qui apparaît après l’ajout d’hydroxyde de potassium à des cultures de certains organismes dans un milieu de glucose. La coloration est due à l’oxydation de l’acétylméthyl-carbinol produisant du diacétyl qui réagit avec la peptone du milieu pour donner une couleur rouge5,6. Durham7 a observé que les Enterobacter aerogenes entraînent une réaction positive, mais que Escherichia coli n’a pas produit de coloration, et il est devenu plus tard évident qu’il y avait une corrélation négative entre le rouge de méthyle et les tests Voges-Proskauer8,9 pour les organismes coliformes de fermentation du lactose.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | Milieu MRVP (milieu de Clark et Lubs) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
| Quantité | 500 g |
| Rendement | Pour milieu de 29,4 L |
Pour un usage en laboratoire uniquement