Learn More
Thermo Scientific™ Supplément MUG Oxoid™
Description
L’agent fluorescent de supplément Oxoid MUG (50 mg) est utilisé pour la détection d’E. coli.
- Contient du 4-méthylumbelliferyl-β-D-glucuronide (MUG)
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément MUG |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10 x 50 mg |
| Rendement | Le rendement dépendra de la formulation ; suivez les directives pour votre produit spécifique. |