Learn More
Thermo Scientific™ Supplément G pour mycoplasmes Oxoid™
Code produit 12751850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12751850 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12751850 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0059C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.10€
    217.48€ / 10 pièces
    Économisez 21.62€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le supplément pour mycoplasmes Oxoid est destiné à l’isolement des mycoplasmes.
Le supplément G d’Oxoid Mycoplasme est destiné à l’isolement des mycoplasmes.
  • Ajouter à la gélose Mycoplasma Pneumoniae, réf. CM0401B ou CM0403B
  • Chaque flacon contient 80 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément G pour mycoplasmes
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 80 ml de milieu
Espèces Mycoplasma