Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MYP (déshydratée)
Code produit 10769413
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10769413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10769413 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0929B
Dénombrez les Bacillus cereus dans des échantillons alimentaires avec ce milieu sélectif et différentiel.
Dénombrez les Bacillus cereus dans des échantillons alimentaires avec la gélose MYP (déshydratée) pour milieu sélectif et différentiel Thermo Scientific™ Oxoid™. Les fonctions de diagnostic du milieu reposent sur l’incapacité du Bacillus cereus à utiliser le mannitol, et sur la capacité de la plupart des souches à produire une phospholipase C, qui provoque un halo opaque autour des colonies.
Bacillus cereus a été reconnu comme un agent responsable d’intoxications alimentaires depuis les années 1950. De nombreuses techniques d’isolement antérieures utilisaient une gélose au sang, qui reposait sur une hémolyse et la morphologie des colonies, suivie par une batterie de tests de confirmation. La gélose MYP s’est avéré très efficace pour détecter B. cereus, même avec des quantités très faibles.
  • Sélectif : en raison de la présence de polymyxine B, le milieu inhibe la plupart des bactéries gram-négatif.
  • Facile à lire : permet de différencier facilement les Bacillus cereus (halo opaque - zone de précipitation - autour des colonies) des autres bactéries gram-positif (aucune zone d’inhibition).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL.
Description Gélose MYP
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 11,6 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement