Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif à la néomycine Oxoid™
Code produit 13225399
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 150 mg
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13225399 10 x 150 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225399 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0163H
Le supplément sélectif de néomycine Oxoid (150 mg/flacon) permet la croissance de clostridia et d’autres anaérobies.
Le supplément sélectif au néomycine Oxoid (150 mg/flacon) permet la croissance de clostridia et d’autres anaérobies.
  • Ajouter à la gélose au sang, à la gélose de Wilkins et Chalgren pour anaérobies, réf. CM0619B, ou à la gélose au sang Columbia, réf. CM0331B
  • Chaque flacon contient 2 L de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour la néomycine
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10 x 150 mg
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu