Learn More
Thermo Scientific™ Solution de nitrocéfine Oxoid™
Descripción
L’oxyde d’azote Thermo Scientific™ est utilisé pour la détection de la production de bêta-lactamase.
- Reconstitue à 500 μg/ml
- Contenu : 5 flacons lyophilisés de nitrocéfine (1 mg) et 5 flacons de liquide réhydratant (1,9 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Nitrocéfine |
| Format | Flacon |
| Comprend | 5 flacons lyophilisés de nitrocéfine (1 mg) et 5 flacons de liquide réhydratant (1.9 ml) |
| Type d’emballage | Flacons 2 x 5 |
| Quantité | Ensemble de 10 flacons/boîte |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?