Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Supplément sélectif pour la novobiocine
Code produit 11912622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 mg
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11912622 10 x 10 mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11912622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0181E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.38€
    57.00€ / 10 pièces
    Économisez 10.38€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au bouillon EC, réf. CM0990B; base de bouillon Muller-Kauffmann tétrathionate-novobiocine, gélose au vert brillant, bouillon tryptone soja modifié et gélose lysine-fer.
Le supplément sélectif de la novobiocine Oxoid (10 mg/flacon) est ajouté à la base de bouillon EC, réf. CM0990B ; à base de bouillon de tétrathionate-novobiocine Muller-Kauffmann, réf. CM0343B ; à gélose verte brillante, réf. CM0263B ; MRSV, réf. CM0910B ; bouillon tryptone soja modifié, réf. CM0989B ; et gélose au fer lysine, modifiée, réf. CM0886B.
  • Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour la novobiocine
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10 x 10 mg
Rendement Le rendement dépendra de la formulation ; suivez les directives pour votre produit spécifique.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Novobiocin Selective Supplement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: novabiocin