Learn More
Thermo Scientific™ Système d’identification biochimique (O.B.I.S.) Campy
Code produit 13226059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 tests/kit
Conditionnement:
60 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13226059 60 tests/kit 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13226059 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ID0800M
 Article restreint
En stock
Différenciez rapidement les espèces de Campylobacter, Helicobacter et Acrobacter des autres organismes Gram-négatifs grâce à ce système d’identification biochimique.
Différenciez rapidement les espèces de Campylobacter, Helicobacter et Acrobacter des autres organismes Gram-négatifs grâce au système d’identification biochimique Thermo Scientific™ Oxoid™ (O.B.I.S.) campy. Ce test colorimétrique rapide fournit des résultats simples et rapides pour la détection de l’alanyl-aminopeptidase dans les organismes Gram-négatif. Il permet de différencier les espèces Campylobacter, Helicobacter et Arcobacter des autres organismes Gram-négatifs et comprend un test de Gram-lyse qui permet de démontrer l’état de Gram.
Utilisez le test O.B.I.S. campy pour la différenciation rapide des espèces de Campylobacter, Helicobacter et Arcobacter de tous les autres organismes Gram-négatifs1.
  • Simple : facile à réaliser
  • Rapide : résultats après 6 minutes d’essai sur colonies suspectes
Le test O.B.I.S. campy permet de différencier les espèces de Campylobacter, Helicobacter et Arcobacter de tous les autres organismes Gram-négatifs1. Contrairement aux autres organismes à Gram-négatifs, les Campylobactaceae ne possèdent pas l’enzyme l’alanyl aminopeptidase (L-ALA). Le test O.B.I.S. campy comprend un test rapide pour détecter cette enzyme et un réactif de lyse de Gram pour déterminer rapidement l’état du Gram. Tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer le test de Gram-lyse (ou coloration de Gram). Ce test différencie les bactéries Gram-positives et Gram-négatives2.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description O.B.I.S. campy
Substances à analyser détectables Campylobacter provenant d’autres organismes présentant une morphologie de colonie similaire en deux minutes
Quantité 60 tests/kit