Learn More
Thermo Scientific™ Système d’identification biochimique (O.B.I.S.) Mono
Description
Différenciez rapidement les Listeria monocytogenes des autres espèces de Listeria grâce à ce système d’identification biochimique.
Différenciez rapidement Listeria monocytogenes des autres espèces de Listeria grâce au système d’identification biochimique Thermo Scientific™ Oxoid™ (O.B.I.S.) mono. Ce test colorimétrique rapide offre des résultats simples et rapides pour la détermination de la D-alanyl aminopeptidase (DALAase). Il permet de différencier des espèces présomptives de Listeria qui ont été isolées sur des milieux sélectifs et mises en plaque sur un milieu secondaire pour d’autres tests biochimiques.
L’identification de Listeria monocytogenes repose sur l’absence de l’enzyme D-alanyl aminopeptidase.1,2,3
La Listeria monocytogenes est la plus courante des Listeria spp. pathogènes et il a été démontré qu’elle est pathogène aussi bien pour les humains que pour les animaux.
Utilisez le systèm O.B.I.S. mono pour différencier rapidement les Listeria monocytogenes des autres Listeria spp. et ainsi éviter de devoir procéder à une identification biochimique complète des colonies suspectes.
- Simple : facile à réaliser
- Rapide : résultats après 6 minutes d’essai sur colonies suspectes
- Substrat non cancérigène
Nous avons développé un nouveau système de test de l’aminopeptidase4 à l’aide d’un substrat non cancérigène en réponse aux préoccupations quant aux effets pour la santé des conjugués d’acides aminés de la ß naphthylamine5,6 qui sont de puissants carcinogènes.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Substances à analyser détectables | Listeria monocytogenes d’autres Listeria spp. provenant de la culture |
| Quantité | 60 tests/kit |