Learn More
Thermo Scientific™ Système d’identification biochimique (O.B.I.S.) PYR
Code produit 11483969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 tests/kit
Conditionnement:
60 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483969 60 tests/kit 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11483969 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ID0580M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    262.25€ / 60 tests
    Économisez 32.75€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement l’activité PYRase dans les micro-organismes de type streptocoques et les espèces citrobacter spp grâce à ce système d’identification biochimique.
Détectez rapidement l’activité PYRase dans les micro-organismes de type streptocoques et les espèces citrobacter spp grâce à ce système Oxoid™ d’identification biochimique (O.B.I.S.) Thermo Scientific™ PYR. Ce test colorimétrique rapide fournit des résultats simples et rapides pour la détermination de l’activité PYRase dans les micro-organismes streptocoques et les espèces citrobacter spp. Il offre une alternative de diagnostic plus rapide que les méthodes de culture trop longues. Par ailleurs, la même activité enzymatique peut être utilisée pour faciliter la différenciation des Salmonella spp. des Citrobacter spp et d’autres entérobactéries1,2.
Utilisez O.B.I.S. Ce test PYR offre une alternative de diagnostic plus rapide que les méthodes de culture trop longues.
  • Simple : facile à réaliser
  • Rapide : résultats après 6 minutes d’essai sur colonies suspectes
  • Substrats non cancérigènes
Le système d’identification O.B.I.S. -PYR utilise des cartes test imprégnées d’acide L-pyroglutamique-7 amino-4 méthyl coumarine (7 AMC) et de diméthylaminocinnamaldehyde pour la détection de l’activité PYRase. L’hydrolyse enzymatique de ce substrat par les entérocoques, les streptocoques A et les Citrobacter spp donne une coloration violette, après addition de la solution de révélation3.
Nous avons développé un nouveau système pour les tests PYRase4 à l’aide d’un substrat non cancérogène en réponse aux problèmes de santé associés à l’utilisation de β-naphthylamide (un puissant carcinogène)5. La zone PYRase sur l’O.B.I.S. Le test PYR est imprégné d’acide L-pyroglutamique-7 amino-4-méthyl coumarine (7AMC)4. Le diméthylamincinnamaldéhyde est utilisé comme réactif de développement des couleurs. L’hydrolyse enzymatique du substrat produit une couleur pourpre lors de l’addition de l’O.B.I.S. Solution de révélation PYR4.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description O.B.I.S. PYR
Substances à analyser détectables Activité PYRase
Comprend Cartes de test, solution de développement, solution tampon
Quantité 60 tests/kit