Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour OGYE Oxoid™
Code produit 11424159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424159 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424159 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0073A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.85€
    66.81€ / 10 pièces
    Économisez 16.04€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Le supplément sélectif Oxoid OGYE (extrait de levure / glucose / oxytétracycline) est ajouté à la base de gélose d’extrait de levure / glucose / oxytétracycline, réf. CM0545B.
Le supplément sélectif Oxoid OGYE (extrait de levure / glucose / oxytétracycline) est ajouté à la base de gélose d’extrait de levure / glucose / oxytétracycline, réf. CM0545B.
  • Ajouter à la base de gélose pour extrait de levure / glucose / oxytétracycline, référence CM0545B
  • Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément sélectif pour OGYE
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément sélectif
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu