Learn More
Thermo Scientific™ Peptone bactériologique Oxoid™, 500 g
Code produit 10404013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
25 kg
Conditionnement:
25kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10404013 500 g 500g
12651555 25 kg 25kg
10321923 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10404013 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0037B
 Article restreint
En stock
La peptone bactériologique Oxoid est utilisée lorsqu’une peptone bactériologique de haute qualité est requise.
La peptone bactériologique Oxoid est utilisée lorsqu’une peptone bactériologique de haute qualité est requise.
Peptone nutritive tout usage spécialement préparée pour une utilisation avec d’autres ingrédients de milieux de culture raffinés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dehydrated Powder, Ambient & Dry Storage
Forme Poudre
Type de produit Peptone bactériologique
À utiliser avec (application) Culture media or fermentation processes
Quantité 500 g
Protein Source Beef
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.