Learn More
Thermo Scientific™ Peptone P Oxoid™
Code produit 10158822
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10158822 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10158822 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LP0049B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La peptone P Thermo Scientific™ Oxoid est une digestion peptique conforme aux spécifications USP en matière de digestion peptique des tissus animaux.
La peptone P Thermo Scientific™ Oxoid est une digestion peptique conforme aux spécifications USP en matière de digestion peptique des tissus animaux.
  • La haute teneur en soufre le rend idéal pour une utilisation dans les milieux de culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Déshydratés ; peptone P
Forme Poudre
Type de produit Peptone
Quantité 500 g