Learn More
Thermo Scientific™ Eau peptonée (déshydratée)
Code produit 10576913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Eau peptonée
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
10576913 Eau peptonée 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10576913 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0009B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cultivez une grande variété de microorganismes grâce à ce milieu de base.
Cultivez de nombreux microorganismes grâce à l’eau peptonée (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce milieu de base est utilisé comme milieu de croissance ou comme base pour un milieu de fermentation des glucides. Une culture pure dans de l’eau peptonée est un inoculum approprié pour une série de tubes de fermentation ou d’autres milieux de diagnostic.
L’eau peptonée est recommandée pour étudier la capacité d’un organisme à fermenter un glucide spécifique qui facilite la différenciation des genres et des espèces. L’eau peptonée, ajustée à un pH de 8,4, est adaptée à la culture et à l’enrichissement des Vibrio cholerae à partir de matériaux infectés.
L’eau peptonée peut être modifiée pour être utilisée dans des tests de fermentation des glucides par l’ajout de l’indicateur Andrade.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Eau peptonée
Forme Poudre
Type de produit Bouillon
Quantité 500 g
Rendement Pour 33,3 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement