Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif A OPSP pour Perfringens Oxoid™
Description
Le supplément sélectif A pour Perfringens OPSP Oxoid est destiné à l’isolement sélectif de Clostridium perfringens à partir de la nourriture.
- Ajouter à la base de gélose pour Perfringens, OPSP, référence CM0543B
- Pour 500 ml de milieu
Specifications
Specifications
| Description | Supplément A OPSP pour Perfringens |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément sélectif |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
| Espèces | Perfringens |