Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose TSC pour Perfringens (déshydratée)
Code produit 10671475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10671475 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10671475 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0587B
 Article restreint
En stock
Isolez de manière sélective et identifiez par présomption Clostridium perfringensdans des échantillons alimentaires grâce à ce milieu de base.
Isolez de manière sélective et identifiez par présomption Clostridium perfringens dans des échantillons alimentaires grâce à la base de gélose TSC pour Perfringens (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu peut être utilisé tel quel ou avec des agents sélectifs pour fabriquer de la gélose de sulfure de tryptose (TS), de la gélose Tryptose-Sulfure-Cyclosérine (TSC)1 ou de la gélose pour Perfringens (SPF) de Shahadi Ferguson2 pour l’identification présomptive et le dénombrement des Clostridium perfringens.
La peptone de viande, la peptone de soja et les extraits de levure fournissent les nutriments et les vitamines essentiels au développement des clostridia. Le métabisulfite de sodium et le citrate d’ammonium ferrique agissent comme un indicateur de réduction du sulfure, indiquée par les colonies de couleur noire.
Certaines souches de Clostridium perfringens peuvent produire une zone opaque autour de la colonie en raison de l’activité lécithinase, mais cela n’est pas considéré comme universel pour toutes les souches de Clostridium perfringens après incubation pendant une nuit3, et les colonies de couleur noire positives et négatives à la lécithinase doivent être considérées comme des Clostridium perfringens de présomption sur la gélose TSC, et des tests de confirmation doivent être réalisés.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Base de gélose pour Perfringens (TSC/SFP)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 10,9 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement