Learn More
Thermo Scientific™ Supplément TSC pour Perfringens Oxoid™
Code produit 11414169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414169 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11414169 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0088E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.42€
    231.21€ / 10 pièces
    Économisez 166.21€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le supplément TSC pour Perfringens Oxoid (D-cyclosérine 200 mg/flacon) est utilisé pour la récupération de Clostridium perfringens.
Le supplément TSC Oxoid Perfringens (D-cyclosérine 200 mg/flacon) est utilisé pour la récupération de Clostridium perfringens.
  • Ajouter à la gélose DCLS, réf. CM0393B, ou à la base de gélose pour Perfringens, TSC, réf. CM0587B
  • Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Supplément TSC pour Perfringens
Forme Lyophilisation
Type de produit Supplément
Quantité 10/boîte
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Espèces Perfringens