Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de pipéracilline Oxoid™
Code produit 11439848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
100°µg
30 μg
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
11439848 30 μg 250 pièces
11952982 100°µg 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439848 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CT1619B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.65€
    52.05€ / 250 pièces
    Économisez 9.60€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes AST dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la pipéracilline Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables et faciles à utiliser.
La facilité d’utilisation est assurée par des cartouches à ressort incassables, un étiquetage facile à lire et des indicateurs de fin de cartouche.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Pipéracilline
Certifications/Conformité Conforme aux normes DIN et EUCAST
Concentration 30 μg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la pipéracilline Oxoid
Code de l’antibiotique PRL
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche